AXYSCT200SSYS
Self standing screw cap tubes and attached caps with O-rings
capacity 2.0 mL, yellow, sterile
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Materiali
screw top cap
yellow
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RCF 20,000 × g
Confezionamento
pack of 500 tubes
case of 8 packs
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc
Corning
Capacità
2.0 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)