AXYSCT200CS
Screw cap tube
size 2.0 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc SCT-200-C-S
Corning
Confezionamento
pkg of 8x500caps/cs
Parametri
20000 × g max. RCF
Misura
2.0 mL
Colore
clear
clear
Raccordi
cap (screw cap)
Compatibilità
suitable for (centrifugation)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)