Documenti fondamentali
AXYSCT15ML500
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 15 mL
Sinonimo/i:
15 ml centrifuge tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 50 ea
case of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc SCT-15ML-500
Corning
Parametri
12000 × g max. RCF
Capacità
15 mL
Colore
clear
Raccordi
cap (screw cap)
Compatibilità
suitable for (centrifugation)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)