Documenti
AXYRRP200CBKR
Pipette tips for Packard® MPII and Janus®
conductive, racked, capacity 200 μL, black, pkg of 5x960tips/cs, sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc RRP-200-CBK-R
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Capacità
200 μL
Colore
black
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Janus is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Packard is a registered trademark of PerkinElmer Inc.