Documenti fondamentali
AXYRFLR1200
Empty Pipette tip refill rack, with lid
for use with 1200 μL tip inserts, pkg of 3x10racks/cs
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.02
Confezionamento:
pkg of 3x10racks/cs
Produttore/marchio commerciale:
Axygen Inc RFL-R-1200
Corning
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc RFL-R-1200
Corning
Confezionamento
pkg of 3x10racks/cs
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)