AXYPCR96HSACC
Corning® Axygen® 96 Well Automation Compatible PCR Microplate
Half Skirt, Color Waves polypropylene, non-sterile
Sinonimo/i:
96 multiwell plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Color Waves polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
skirt
Produttore/marchio commerciale
Corning PCR-96-HS-AC-C
Misura
96 well
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)