Documenti fondamentali
AXYPCR384V
Corning® Axygen® PCR Microplate
size 384 wells, conical bottom violet polystyrene wells, pkg of 5x10plates/cs
Sinonimo/i:
384 multiwell plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali
conical bottom violet polystyrene wells
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-384-V
Corning
Confezionamento
pkg of 5x10plates/cs
Volume massimo
40 μL
Misura
384 wells
Volume d’esercizio
40 μL
Compatibilità
suitable for PCR
Tipo di binding
non-treated surface
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)