AXYPCR02DA
PCR tubes with domed caps
thin wall, size 0.2 mL, assorted colors, pkg of 10x1000tubes/cs
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-02D-A
Corning
Confezionamento
pkg of 10x1000tubes/cs
Misura
0.2 mL
Colore
assorted colors
assorted colors
Raccordi
cap (push fit)
Compatibilità
suitable for PCR
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)