Documenti fondamentali
AXYMCT500C
Corning® Axygen® MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.15
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
endotoxin free
Confezionamento
case of 1250 ea
pack of 250 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning MCT-500-C
Parametri
14000 × g max. RCF
Colore
clear
Capacità
5 mL
Raccordi
cap (push fit)
Caratteristiche e vantaggi
  • Made up of homopolymer polypropylene with graduations at 0.5 mL intervals, frosted cap surfaces for labeling, and frosted panels on the side for writing
  • Clear/amber microtubes that can withstand relative centrifugal force (RCF) up to 14,000
  • Ensures efficient seal due to snap lock cap
  • Free from RNase and DNase for complete sample integrity
  • Nonpyrogenic in nature
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)