AXYLC200RS
Pipette tips for BioTek Precision 2000
racked, capacity 200 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc LC-200-R-S
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Capacità
200 μL
Volume
200 μL
Colore
clear
Descrizione generale
Product is only available in China.
Altre note
Browse all pipette tips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)