Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122410
eCl@ss:
32120613
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc HS-400, Corning
Sterility:
non-sterile
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartisterility
non-sterile
form
film
manufacturer/tradename
Axygen Inc HS-400, Corning
General description
- Axygen® sealing films are used in PCR and Real-time PCR to ELISA and cell culture applications.
- PlateMax® heat sealing films offer high-temperature resistance.
- Made from polyester/aluminum
- Aluminum material is for light-sensitive samples and polyester-based sealing films are ideal for short-term storage/incubation.
- Compatible with the Axygen® PlateMax® Semi-Automated Plate Sealer (HS-1120, HS-1230).
Legal Information
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
PlateMax is a registered trademark of Axygen, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?