Documenti fondamentali
AXYFX250R
Pipette tips for Beckman® FX Robotics System
racked, capacity 250 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear
Sinonimo/i:
Beckman Pipette Tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiali
clear
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc FX-250-R
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Capacità
250 μL
Volume
250 μL
Colore
clear
Categorie correlate
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)