AXYAM2MLSQIMPS
Impermamat sealing mat, chemical resistant silicone
for 2 mL square deep well plates, size 96 wells, sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Materiali
silicone (research-grade)
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc AM-2ML-SQ-IMP-S
Corning
Confezionamento
pkg of 5x10mats/cs
Misura
96 wells
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)