AV51270
Anti-TNNI2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-AMCD2B, Anti-DA2B, Anti-FSSV, Anti-Troponin I type 2 (skeletal, fast)
Scegli un formato
CHF 313.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 313.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
21 kDa
Reattività contro le specie
bovine, dog, horse, guinea pig, human, rat, rabbit, goat
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNNI2(7136)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)