AV50642
Anti-NRIP3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-C11orf14, Anti-NY-SAR-105, Anti-Nuclear receptor interacting protein 3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
27 kDa
Reattività contro le specie
guinea pig, rabbit, mouse, rat, dog, human, horse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NRIP3(56675)
Descrizione generale
Rabbit Anti-NRIP3 antibody recognizes canine, bovine, human, mouse, and rat NRIP3.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)