AV49579
Anti-ISLR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Immunoglobulin superfamily containing leucine-rich repeat 2, Anti-KIAA1465
Scegli un formato
CHF 403.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
79 kDa
Reattività contro le specie
human, rabbit, dog, rat, bovine, mouse, guinea pig
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ISLR2(57611)
Categorie correlate
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)