Documenti fondamentali
AV48453
Sigma-Aldrich
Anti-C19ORF47 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp686P05129, Anti-FLJ36888
Scegli un formato
100 μL
CHF 356.00
CHF 356.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
38 kDa
Reattività contro le specie
rat, guinea pig, human, mouse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
C19ORF47 is a protein coding gene that is expressed in the nucleus.
Rabbit Anti-C19ORF47 antibody recognizes human and mouse C19ORF47.
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human C19orf47
Applicazioni
Rabbit Anti-C19ORF47 antibody is suitable for western blot applications at a concentration of 0.25 μg/ml.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: DSQVTSTKSKSSAEVKVTIKRTLVGPRGSSSSEGLGAQMDHAGTVSVFKR
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)