AV48240
Anti-DRG1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Developmentally regulated GTP binding protein 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
26 kDa
Reattività contro le specie
horse, human, rabbit, dog, guinea pig, rat, bovine, mouse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... DRG1(4733)
Descrizione generale
Rabbit Anti-DRG1 antibody recognizes human, mouse, rat, bovine, zebrafish, chicken, and rabbit DRG1.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)