AV48196
Anti-CRYAB antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-CRYA2, Anti-CTPP2, Anti-Crystallin, α B, Anti-HSPB5
Scegli un formato
CHF 313.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 313.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
20 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CRYAB(1410)
Descrizione generale
Rabbit Anti-CRYAB antibody recognizes canine, rabbit, pig, human, mouse, rat, and bovine CRYAB.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)