AV48186
Anti-ATP5B (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, β polypeptide, Anti-ATPMB, Anti-ATPSB, Anti-MGC5231
Scegli un formato
CHF 417.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 417.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
52 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, bovine, dog, guinea pig, mouse, rabbit, horse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP5B(506)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)