AV44851
Anti-PARL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-PRO2207, Anti-PSARL, Anti-PSARL1, Anti-PSENIP2, Anti-Presenilin associated, rhomboid-like, Anti-RHBDS1
Scegli un formato
CHF 403.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
36 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rabbit, horse, pig, human, rat, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PARL(55486)
Categorie correlate
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)