AV44817
Anti-RHOT1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-ARHT1, Anti-FLJ11040, Anti-FLJ12633, Anti-MIRO-1, Anti-Ras homolog gene family, member T1
Scegli un formato
CHF 502.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 502.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
71 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, horse, bovine, rat, human, mouse, guinea pig, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RHOT1(55288)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)