AV43340
Anti-RNF146 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-DKFZP434O1427, Anti-RP3-351K20.1, Anti-Ring finger protein 146, Anti-dJ351K20.1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
39 kDa
Reattività contro le specie
mouse, horse, rat, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RNF146(81847)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3