AV41131
Anti-RG9MTD3 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-FLJ31455, Anti-RNA (guanine-9-) methyltransferase domain containing 3, Anti-RP11-3J10.9, Anti-bA3J10.9
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
36 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, human, dog, pig, bovine, horse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... RG9MTD3(158234)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)