AV40528
Anti-SFRS10 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Splicing factor, arginine/serine-rich 10 (transformer 2 homolog, Drosophila)
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
PM
32 kDa
Reattività contro le specie
canine, rat, human, rabbit, horse, mouse, pig, bovine
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SFRS10(6434)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3