Documenti fondamentali
AV40426
Sigma-Aldrich
Anti-RBM4 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp547K0918, Anti-LARK, Anti-MGC75138, Anti-RBM4A, Anti-RNA binding motif protein 4, Anti-ZCCHC21, Anti-ZCRB3A
Scegli un formato
100 μL
CHF 356.00
CHF 356.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
40 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, guinea pig, rabbit, rat
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RBM4(5936)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human RBM4
Azioni biochim/fisiol
RBM4 contains 1 CCHC-type zinc finger and 2 RRM (RNA recognition motif) domains. It may play a role in alternative splice site selection during pre-mRNA processing. RBM4 is down-regulated in fetal Down syndrome (DS) brain.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: TAPGMGDQSGCYRCGKEGHWSKECPIDRSGRVADLTEQYNEQYGAVRTPY
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)