Documenti fondamentali
AV39929
Sigma-Aldrich
Anti-ZBTB9 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Zinc finger and BTB domain containing 9
Scegli un formato
100 μL
CHF 356.00
CHF 356.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 356.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
51 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, bovine, horse, human, pig
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ZBTB9(221504)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ZBTB9
Azioni biochim/fisiol
ZBTB9 contains 1 BTB (POZ) domain and 2 C2H2-type zinc fingers. It may be involved in transcriptional regulation.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: METPTPLPPVPASPTCNPAPRTIQIEFPQHSSSLLESLNRHRLEGKFCDV
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)