AV38012
Anti-BACH1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-BTB and CNC homology 1, basic leucine zipper transcription factor 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
82 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BACH1(571)
Descrizione generale
Bach1 functions as transcription repressor in transfection assays using fibroblast cells and as a transcriptional activator and repressor, respectively, in cultured erythroid cells. Bach1 is involved in the coordination of transcription activation and repression by Maf family members such as MafK. Bach1 (BTB and CNC homology 1, basic leucine zipper transcription factor 1) inhibits oxidative stress-inducible genes and is a negative regulator of oxidative stress-induced cellular senescence.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1