AV34673
Anti-CREB3L2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-cAMP responsive element binding protein 3-like 2
Scegli un formato
CHF 313.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 313.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
57 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CREB3L2(64764)
Descrizione generale
Rabbit Anti-RCOR2 antibody recognizes canine, bovine, human, mouse, and rat RCOR2.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)