AV32789
Anti-ACADM antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Acyl-coenzyme A dehydrogenase, C-4 to C-12 straight chain
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
47 kDa
Reattività contro le specie
human, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACADM(34)
Descrizione generale
Rabbit Anti-ACADM antibody recognizes bovine, human, canine, pig, mouse, and rat ACADM.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3