AV32762
Anti-PIAS3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Protein inhibitor of activated STAT, 3
Scegli un formato
CHF 313.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 313.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
67 kDa
Reattività contro le specie
horse, human, bovine, rat, dog, pig
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIAS3(10401)
Descrizione generale
Rabbit Anti-PIAS3 antibody recognizes human, rat, canine, mouse, and bovine PIAS3.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)