AV32639
Anti-HOXB9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-HGNC:5120, Anti-HOX-2.5, Anti-HOX2, Anti-HOX2E, Anti-Homeobox protein Hox-B9
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
28 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, bovine, horse, pig, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HOXB9(3219)
Descrizione generale
Rabbit Anti-HOXB9 antibody recognizes human, mouse, rat, bovine, and canine HOXB9.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3