AV32030
Anti-MyCN antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-v-Myc myelocytomatosis viral related oncogene, neuroblastoma derived (avian)
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
dog, horse, bovine, mouse, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYCN(4613)
Descrizione generale
Rabbit Anti-MyCN antibody recognizes rat, canine, mouse, and human MyCN.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3