AV31910
Anti-GTF2I antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-General transcription factor II, i
Scegli un formato
CHF 403.00
Spedizione prevista il23 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Spedizione prevista il23 marzo 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
110 kDa
Reattività contro le specie
rat, rabbit, dog, human, guinea pig, horse, mouse, bovine
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GTF2I(2969)
Descrizione generale
Rabbit Anti-GTF2I antibody recognizes chicken, rat, mouse, bovine, human, and canine GTF2I.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)