AV01011
Anti-H3F3A antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Phosphohistone H3
Scegli un formato
CHF 354.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 354.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
15 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... H3F3A(8290)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)