AQ0574
AQUA™ Peptide GAAPPG[V]TR
About This Item
Stato
solid
PM
monoisotopic mol wt 830.46 Da
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... BACH2(60468) , BCL2(596) , FOXD2(2306) , MAPT(4137) , MGC33846(220382)
mouse ... Foxd2(17301) , Rasip1(69903) , Shc2(216148)
rat ... Vgf(29461)
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)