AQ0346
AQUA™ Peptide VSSASDYDSSEL[K]
About This Item
Stato
solid
PM
monoisotopic mol wt 1394.629 Da
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)