AQ0274
AQUA™ Peptide TLFIL[R]
About This Item
Forma fisica
solid
PM
monoisotopic mol wt 771.488 Da
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... CNP(280752)
dog ... CNP(607694)
human ... CNP(1267)
mouse ... Cnp(12799)
rat ... Cnp(25275)
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3