AQ0255
AQUA™ Peptide TEDLEATSEHF[K]
About This Item
Forma fisica
solid
PM
monoisotopic mol wt 1413.65 Da
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... VAMP8(507309)
dog ... VAMP8(609784)
human ... VAMP8(8673)
mouse ... Vamp8(22320)
rat ... Vamp8(83730)
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3