AMAB91803
Anti-GPC3 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12711, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
DGSX,OCI-5,SDYS,SGB,SGBS,SGBS1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL12711, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
Isotipo
IgG2b
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GPC3(2719)
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WGK 1