AMAB91514
Monoclonal Anti-PIK3CA antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL8347, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
PI3K
Scegli un formato
CHF 419.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 419.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL8347, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
Isotipo
IgG1
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIK3CA(5290)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
SYSHAGLSNRLARDNELRENDKEQ
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)