AMAB91326
Monoclonal Anti-TYRP1 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL4906, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
CAS2, TRP, TYRP, TYRRP
Scegli un formato
CHF 481.00
Spedizione prevista il18 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 481.00
Spedizione prevista il18 aprile 2025
Prodotti consigliati
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL4906, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: 2-10 μg/mL (Fixation/Permeabilization: PFA/Triton X-100)
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG2a
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GJB6(10804)
Immunogeno
Sequence
VCDICTDDLMGSRSNFDSTLISPNSVFSQWRVVCDSLEDYDTLGTLCNSTEDGPIRRNPAGNVARPMVQRLPEPQDVAQCLEVGLFDTPPFYSNSTNSFRNTVEGYSDPTGKYDPAVRSLH
Epitope
Binds to an epitope located within the peptide sequence LEVGLFDTPPFYSNS as determined by overlapping synthetic peptides.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)