ADF356302S-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 2.6 - 7 mL round-bottom tube, small rotor bore, small rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Caratteristiche
holds 1 x 2.6 - 7 mL round-bottom tube, small rotor bore
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022654501 (NA)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Categorie correlate
Descrizione generale
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)