Documenti fondamentali
ADAPA43889-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 8 x 9 mL round-bottom tubes, for 90 mL rectangular bucket, pack of 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
round bottom
Caratteristiche
holds 8 x 9 mL round-bottom tubes
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022639340 (NA)
Parametri
2,750 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Diametro
14.5 mm
Compatibilità
for use with 90 mL rectangular bucket
Categorie correlate
Descrizione generale
Adapter for use with 90 mL rectangular buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 8 x 9 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)