Documenti fondamentali
ADAPA438410-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 4 x 4-10 mL tubes, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
for use with cap
holds 4 x 4-10 mL tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022639269 (NA)
Parametri
2,850 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
100 mm
Diametro
16 mm
Compatibilità
for use with 100 mL round bucket
Descrizione generale
Adapter for use with 100 mL round buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 4 x 4-10 mL tubes and supplied as a pack of 2 ea.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)