Documenti fondamentali
A9804
Sigma-Aldrich
Allatostatin II
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Gly-Asp-Gly-Arg-Leu-Tyr-Ala-Phe-Gly-Leu-NH2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C49H74N14O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
1067.20
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Inhibitors of juvenile hormone synthesis in insects.
Altre note
Sequences are highly conserved within the six C-terminal amino acids.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3