Merck
A9760
5-Aminouridine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13N3O6 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.68
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=CN(C2OC(CO)C(O)C2O)C(=O)NC1=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)