Vai a
A9611
Atipamezole
≥98% (HPLC), α2-adrenoceptor antagonist, powder
Sinonimo/i:
4-(2-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-Imidazole, Antisedan, MPV 1248
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 104.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 418.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 104.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Atipamezole, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CCC1(Cc2ccccc2C1)c3c[nH]cn3
InChI
1S/C14H16N2/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
HSWPZIDYAHLZDD-UHFFFAOYSA-N
General description
Atipamezole has an imidazole structure and gets localized in the central nervous system on administration.
Application
Atipamezole has been used as a α2-adrenoceptor antagonist in mesencephalic trigeminal nucleus (MTN) neurons, CD4+ T-lymphocyte and human embryonic kidney (HEK293) membrane preparation.
Biochem/physiol Actions
Atipamezole elicits affinity towards adrenoreceptor subtypes namely α2A, α2B and α2C. High levels of atipamezole impairs cognitive functions. It also reverses the adrenoreceptor agonist functionalities. Atipamezole shows no affinity towards muscarinic and dopamine or neurotransmitter receptors. Atipamezole when used along with morphine elicits antinociceptive effects.
Atipamezole is a selective α2 adrenergic blocker. Atipamezole is more potent than yohimbine; it is very selective for α2 adrenergic vs α1 sites, but not selelctive for α2 subtypes.
Atipamezole is a selective α2 adrenergic blocker; neutral antagonist
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the α2-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)