Vai a
A9554
Allatostatin IV
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Asp-Arg-Leu-Tyr-Ser-Phe-Gly-Leu-NH2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H68N12O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
969.09
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Nome del prodotto
Allatostatin IV, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(N)=O
InChI
1S/C45H68N12O12/c1-24(2)17-31(38(47)63)52-36(60)22-51-40(65)33(19-26-9-6-5-7-10-26)55-44(69)35(23-58)57-43(68)34(20-27-12-14-28(59)15-13-27)56-42(67)32(18-25(3)4)54-41(66)30(11-8-16-50-45(48)49)53-39(64)29(46)21-37(61)62/h5-7,9-10,12-15,24-25,29-35,58-59H,8,11,16-23,46H2,1-4H3,(H2,47,63)(H,51,65)(H,52,60)(H,53,64)(H,54,66)(H,55,69)(H,56,67)(H,57,68)(H,61,62)(H4,48,49,50)/t29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-/m0/s1
InChI key
BYSKWCFHMJZUBY-POFDKVPJSA-N
Biochem/physiol Actions
Allatostatin IV, an octapeptide amine, is a member of the allatoregulatory peptide family found in insects which either inhibit (allatostatins) or stimulate (allatotropins) juvenile hormone (JH) synthesis.
Inhibitor of juvenile hormone synthesis in insects.
Other Notes
Sequence highly conserved within the six C-terminal amino acids.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)