Vai a
A9441
Aflatoxin B + G mixture
dry concentrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 192.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Form:
dry concentrate
CHF 192.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
dry concentrate
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
Aflatoxins are hepatotoxic metabolites, which are produced by molds, such as Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. They are naturally occurring poisonous carcinogens and the most widely known mycotoxins. They mainly contaminate fruits, vegetables and grains. Aflatoxins contaminate human food and animal feed. They are associated with liver cancer, immune system suppression, reduced growth rates, losses in feed efficiency and death. Aflatoxin B is more carcinogenic than Aflatoxin G.
Application
Aflatoxin B + G mixture has been used for the quantification of aflatoxin by high-performance thin-layer chromatography, using a charge-coupled device detector.
Preparation Note
Concentration: 5 μg aflatoxin B1, 1.5 μg aflatoxin B2, 5 μg aflatoxin G1, 1.5 μg aflatoxin G2 per mL after reconstitution to approx. 5 ml.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A0138A6655A0263
Aflatoxin G1 from Aspergillus flavus
Sigma-Aldrich
A0138
Aflatoxin G1
Aflatoxin G2
Sigma-Aldrich
A0263
Aflatoxin G2
description
dry concentrate
description
from Aspergillus flavus
description
-
description
-
form
dry concentrate
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 1B
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)